445185
2-(Fmoc-amino)ethanol
97%
Synonym(e):
9-Fluorenylmethyl-N-(2-hydroxyethyl)-carbamat, N-Fmoc-ethanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
144-147 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
Fmoc
ester
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-10-9-18-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16,19H,9-11H2,(H,18,20)
InChIKey
XLIFWDZVNRWYKV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?