Wichtige Dokumente
14080
Bernsteinsäure
purum p.a., ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Butandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Glührückstand
≤0.05% (as SO4)
bp
235 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
184-186 °C (lit.)
185-188 °C
Löslichkeit
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 2-Benzyl substituted isoquinoline N-oxides by rhodium-catalyzed reaction with aryl oximes and secondary propargyl alcohols.
- Spiro-pyrimidine derivatives by cyclization reaction of 5-(2-alkohybenzylidene) barbituric acid.
- Allylselenol via reduction of allyl selenocyanate using lithium aluminum hydride.
- Polyesters via catalyst-free polyesterification of glycerol and azelaic acid.
- Poly(glycerol-succinic acid) biodendrimers applicable in specific medical and biotechnological uses.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?