12479
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 230-400 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Kieselgel, technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 60Å, 230-400 mesh particle size, Ca 0.1-0.3 %
Qualität
technical grade (w/ Ca, ~0.1%)
Qualitätsniveau
Beschreibung
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
for preparative liquid chromatography
Form
powder
Zusammensetzung
Ca, 0.1-0.3%
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
500 m2/g , approx.
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
230-400 mesh
40-63 μm
Porengröße
60 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Silica gel was used on glass plates for preparative TLC and on aluminium sheets for analytical TLC.
- Silica gel was used in vacuum chromatography and TLC.
- Silica gel was used in column chromatography.
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?