Merck
12124
Supelco
N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoracetamid aktiviert III
for GC derivatization, LiChropur, activated with imidazole
Synonym(e):
N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoracetamid - Imidazol-Mischung, MSTFA aktiviert III
About This Item
CAS-Nummer:
Beilstein:
1941550
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115710
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.383
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
InChIKey
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-trimethylsilylacetamide (N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide activated III) may be used for derivatization, in an experimental study conducted to perform determination of scopolamine in human serum, by capillary column gas chromatographic-ion trap tandem mass spectrometric.
Hinweis zur Analyse
Anwendungstest: geeignet für die Silylierung von Testosteron, analysiert mit GCMS
Sonstige Hinweise
Derivatisierungsreagenz für die Per(trimethylsilylierung) von Analyten für GC und GC-MS
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup - Solvent
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W. Schanzer et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 687, 93-93 (1996)
Artikel
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs