Wichtige Dokumente
394866
N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoracetamid
synthesis grade
Synonym(e):
N-Trimethylsilyl-N-methyltrifluoracetamid, MSTFA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
synthesis grade
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
8.8 mmHg ( 27 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Brechungsindex
n20/D 1.38 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
Dichte
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
InChIKey
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verbessertes Silylierungsverfahren für den gleichzeitigen Nachweis der Steroidhormone 17-α-Ethinylestradiol und Estron.
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2