Merck
12115
Sigma-Aldrich
Benzidin
purum p.a., ≥98.0% (N)
Synonym(e):
4,4′-Diaminobiphenyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.24
Beilstein:
742770
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
purum p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (N)
SMILES String
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2
InChIKey
HFACYLZERDEVSX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... UGT1A4(54657)
Anwendung
Benzidin kann zur Untersuchung bioaktiver kleiner Moleküle und in der Zellbiologie verwendet werden. Benzidin wurde zur Bestimmung der Pollenlebensfähigkeit und Stigmaempfänglichkeit von Angelica dahurica eingesetzt. Benzidin wurde auch zur Untersuchung der Vernetzung von auf polykationischen Filmen adsorbierter Meerrettichperoxidase eingesetzt.
zum spektrophotometrischen Nachweis von CN-, NO2-, ClO3-, SO42-
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Reagens für den Nachweis von Blut; Reagens für den Nachweis von Peroxidasen; Reagens für den spektrofotometrischen Nachweis von CN-, NO2-, ClO3- usw.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
THE BENZIDINE TEST: A CRITICAL REVIEW.
B J CULLIFORD et al.
Journal of forensic sciences, 9(1), 175-191 (1964-01-01)
J.L. Royer et al.
Analytical Letters, 6, 619-619 (1973)
E.A. Burns
Analytical Chemistry, 32, 1800-1800 (1960)
Brian J Pak et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(8), e3002-e3002 (2014-08-08)
Strongyloidiasis is a persistent human parasitic infection caused by the intestinal nematode, Strongyloides stercoralis. The parasite has a world-wide distribution, particularly in tropical and subtropical regions with poor sanitary conditions. Since individuals with strongyloidiasis are typically asymptomatic, the infection can
G Choudhary
Chemosphere, 32(2), 267-291 (1996-01-01)
Benzidine, an odorless, white to slightly reddish-white crystalline organic compound, is an environmental contaminant that has been identified at about 30 National Priorities List (NPL) hazardous waste sites in the United States. In the environment, it is usually found attached