06444
Amberlite™ XAD4 polymeric adsorbent
20-60 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Amberlite™ XAD4,
Form
beads
Selbstzündungstemp.
800 °F
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
750 m2/g
Verlust
~55% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
20-60 mesh
Porengröße
~0.98 mL/g pore volume
100 Å mean pore size
Dichte
1.02 g/mL (true wet)(lit.)
1.08 g/mL (skeletal)(lit.)
Trenntechnik
reversed phase
Sonstige Hinweise
Mesh 20–60 mit den Bestellnummer 20276, 10358, XAD4
Mesh 20–50 mit der Bestellnummer 06444
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)