Merck
06295001
Stevia-Extrakt
secondary reference standard
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
matrix material
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Stevioside (quantitative); Rebaudiosides A, B, C and D, Dulcoside A, Rubusoside, Steviolbioside, Stevioside (qualitative)
Matrix Group: Botanicals
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1