Merck
05420590
Steviosid
primary reference standard
Synonym(e):
(4α)-13-[(2-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-oxy]-kaur-16-en-18-säure-β-D-glucopyranosylester, Steviosin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H60O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
804.87
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)[C@](CC[C@@H]23)(C4)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(=O)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C38H60O18/c1-16-11-37-9-5-20-35(2,7-4-8-36(20,3)34(50)55-32-29(49)26(46)23(43)18(13-40)52-32)21(37)6-10-38(16,15-37)56-33-30(27(47)24(44)19(14-41)53-33)54-31-28(48)25(45)22(42)17(12-39)51-31/h17-33,39-49H,1,4-15H2,2-3H3/t17-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-,25+,26+,27+,28-,29-,30-,31+,32+,33+,35-,36-,37-,38+/m1/s1
InChIKey
UEDUENGHJMELGK-HYDKPPNVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Componentof stevia.
Anwendung
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2