05511501
Teebaumöl
secondary reference standard
Synonym(e):
Melaleuca alternifolia
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelflife, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Phytochemicals: Terpinen-4-ol (quantitative); 1,8-Cineol, γ-Terpinene (qualitative)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F
Flammpunkt (°C)
64 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)