Merck
778966
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Wacker Chemie AG
Synonym(e):
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin, Cavasol® W7 HP, HP-β-CD
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.22
Qualität
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Form
powder
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Kennzeichnungsgrad
molar substitution per 0.60
Verunreinigungen
≤1.0% unsubstituted cyclodextrin
≤5.0% polypropylene glycol
Glührückstand
≤2.5%
Verlust
≤7.0% loss on drying
SMILES String
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChIKey
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Allgemeine Beschreibung
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin (HP-β-CD) ist ein makrocyclisches Oligosaccharid mit einer hydrophoben inneren Kavität und einer hydrophilen äußeren Oberfläche. Dadurch können hydrophobe Wirkstoffe in die Kavitäten integriert werden, wodurch die Wasserlöslichkeit und Bioverfügbarkeit schlecht wasserlöslicher Wirkstoffe verbessert werden. Es zeichnet sich zudem durch eine hohe Oberflächenaktivität und Stabilisierungswirkung aus.
Anwendung
(2-Hydroxypropyl)-βcyclodextrin wird in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Als makromolekulares Additiv bei der Synthese von einphasigen tetragonalen Zirconiumoxiden.
  • Als Vorstufe bei der Polyrotaxan-Synthese.
  • Als Solubilisator und Stabilisator in pharmazeutischen Formulierungen. HP-β-CD zeigt außerdem starke Aktivität gegen Krebs.
Die Löslichkeit lipophiler Wirkstoffe steigt in wässriger Lösung linear mit der Konzentration an Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBC). Der Wirkstoff bildet mit dem HBC, über dessen nicht-polaren Bereich, einen Komplex, was zur erhöhten Löslichkeit führt. Die Lösungen können lyophilisiert werden, um ein leicht lösliches Pulver herzustellen. Nichttoxisch in Kaninchen und Mäusen.
Rechtliche Hinweise
Cavasol is a registered trademark of Wacker Chemie AG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
?Back to the future?: a new look at hydroxypropyl beta-cyclodextrins.
Malanga M, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 105(9), 2921-2931 (2016)
2-Hydroxypropyl-?-cyclodextrin acts as a novel anticancer agent.
Yokoo M, et al.
PLoS ONE, 10(11), e0141946-e0141946 (2015)
2-Hydroxypropyl-?-cyclodextrin (HP-?-CD): a toxicology review.
Gould S & Scott RC.
Food And Chemical Toxicology, 43(10), 1451-1459 (2005)
Weijin Wang et al.
Theranostics, 11(11), 5279-5295 (2021-04-17)
Intracellular accumulation of tau is a hallmark pathology in Alzheimer disease (AD) and the related tauopathies, thus targeting tau could be promising for drug development. Proteolysis Targeting Chimera (PROTAC) is a novel drug discovery strategy for selective protein degradation from
Zhong Wang et al.
Mediators of inflammation, 2011, 848309-848309 (2011-03-16)
Our previous study concerning brain trauma has shown that progesterone could regulate toll-like receptor 4 (TLR4) and nuclear factor-kappa B (NF-κB) signaling pathway in the brain, which also has been proved to play important roles in early brain injury (EBI)