Wichtige Dokumente
05388
Metolachlor Metabolit CGA 50267 (Racemat)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-DL-alanin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(NC(C)C(O)=O)C(CC)=CC=C1
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)