Wichtige Dokumente
485284
Acetyl-2-13C-bromid
99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13CH3COBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
75-77 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−96 °C (lit.)
Dichte
1.677 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]C(Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1
InChIKey
FXXACINHVKSMDR-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?