Merck
04143
Supelco
Diethylenglycoldimethylether
analytical standard
Synonym(e):
Bis-(2-methoxyethyl)-ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
About This Item
Lineare Formel:
(CH3OCH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.17
Beilstein:
1736101
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Dampfdruck
3 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.7% (GC)
Selbstzündungstemp.
370 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
17.4 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−64 °C (lit.)
Dichte
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diethylene glycol dimethyl ether is a combustible liquid, which can be used in the synthesis of films, chemically similar to polyethylene glycol on low-density polyethylene and Si(100) surfaces via plasma polymerization and deposition.
Anwendung
Diethylene glycol dimethyl ether may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in water as well as fruit and vegetable samples by various chromatography techniques.
Empfohlene Produkte
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Classifying eluents in reversed-phase thin-layer chromatography by spectral mapping
Cserhati T and Bordas Barna
Journal of Chromatography A, 286(5), 131-137 (1984)
Synthesis of polyethylene glycol-like films from capacitively coupled plasma of diethylene glycol dimethyl ether monomer
Cheng.Q and Komvopoulos.K
The Journal of Physical Chemistry, 113, 213-219 (2008)
Foden.RC and Weddell.LJ
Hazardous Materials: Emergency Action Data (1991)
Evaluation of analyte protectants to improve gas chromatographic analysis of pesticides.
Anastassiades M, et al.
Journal of Chromatography A, 1015(1-2), 163-184 (2003)
Simultaneous determination of six hydrophilic ethers at trace levels using coconut charcoal adsorbent and gas chromatography/mass spectrometry.
Stepien DK and Puttmann W.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405(5), 1743-1751 (2013)