Merck
398160
Sigma-Aldrich
Hexamethylentetramin
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decan, Hexamin, Methenamin, Urotropin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.19
Beilstein:
2018
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
770 °F
Glührückstand
≤0.1%
Verlust
≤2.0% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (subl.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Kationenspuren
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES String
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChIKey
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hexamethylenetetramine (HMTA) is a water soluble, heterocyclic organic compound with a cage-like structure resembling adamantane. It is commonly used in treating urinary tract infection.
Anwendung
Hexamethylenetetramine (HMTA) may be used as:
  • Raw material in the synthesis of blue emitting boron carbon oxynitride (BCNO) phosphors and Zinc oxide (ZnO) nanorods.
  • Catalyst in the synthesis of 2-amino-4H-pyran derivatives.
  • Surfactant in the synthesis of HMTA capped transition metals doped ZnS nanoparticles.
  • Precipitant and template in the synthesis of Ni(OH)2.
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
482.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
250 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Controlling Diameter, Length and Characterization of ZnO Nanorods by Simple Hydrothermal Method for Solar Cells.
Kurda AH, et al.
World Journal of Nano Science and Engineering, 5(1), 34-34 (2015)
Blue emitting BCNO phosphors with high quantum yields.
Zhang X, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(14), 3311-3317 (2015)
Preparation of NiO Microspheres by Hydrothermal Method and its Electrochemical Capacitive Properties.
Li QQ, et al.
Materials Science Forum, 814, 81-85 (2015)
Methenamine in dairy products by isotope dilution gas chromatography coupled with triple quadrupole mass spectrometry: Method validation and occurrence.
Xu X, et al.
Food Control, 57, 89-95 (2015)
Hexamethylenetetramine as an Efficient Catalyst for One Pot, Three Component Synthesis of 2-Amino-4H-Pyran Derivatives.
Beheshtiha SY, et al.
Chemical Science Transactions, 4(3) (2015)