Wichtige Dokumente
00700
Acetonitril
≥99.5% (GC), ACS reagent, puriss. p.a.
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Acetonitril, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.41 (vs air)
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
72.8 mmHg
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
8 % (lit.)
Verunreinigungen
≤0.001% free alkali (as NH3)
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% benzene (GC)
≤0.2% propionitrile (GC)
≤0.2% water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
n20/D 1.344
bp
81-82 °C (lit.)
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-48 °C (lit.)
−45 °C (lit.)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.05 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
CC#N
Format
neat
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)