Wichtige Dokumente
29221
Ethyl alcohol, pure
tested according to Ph. Eur., USP/NF
Synonym(e):
Ethanolum (96 per centum), Ethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ethanol, tested according to Ph. Eur.
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Fußnote
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?