40-0105
pH standard solution
pH 10.01 (25 °C)
About This Item
Empfohlene Produkte
Verfügbarkeit
available only in Japan
Qualitätsniveau
pH-Wert
10.01 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable