Wichtige Dokumente
24-1090
Periodsäure
SAJ special grade, ≥98.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥98.5%
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
122 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
SMILES String
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChIKey
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?