Wichtige Dokumente
15-1500
Eisen(II)-sulfat Heptahydrat
SAJ first grade, 98.0-102.5%
Synonym(e):
Vitriolgrün
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
14.6 mmHg ( 25 °C)
Assay
98.0-102.5%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
3.0-4.0 (25 °C, 50 g/L)
Dichte
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?