Wichtige Dokumente
15-1060
Ammoniumeisen(III)-sulfat Dodecahydrat
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Ammoniumeisenalaun, Eisen(III)-ammoniumsulfat, Eisenammoniumalaun
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0%
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
1 (25 °C, 482.2 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
SMILES String
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChIKey
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?