Wichtige Dokumente
13-0760
Hexamethylentetramin
SAJ first grade, ≥98.5%
Synonym(e):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decan, Hexamin, Methenamin, Urotropin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.5%
Form
crystalline
Selbstzündungstemp.
770 °F
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChIKey
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
482.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
250 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?