05-1200
(±)-Campher
SAJ first grade, ≥96.0%
Synonym(e):
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on, Kampfer
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
5.2 (vs air)
Dampfdruck
4 mmHg ( 70 °C)
Assay
≥96.0%
Expl.-Gr.
3.5 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
bp
204 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
175-177 °C (lit.)
SMILES String
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChIKey
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
147.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges