Wichtige Dokumente
03-0250
Bariumchlorid Dihydrat
SAJ first grade, ≥98.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.5%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L)
SMILES String
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?