TAQKB
Roche
KAPA-Taq-PCR-Kit
Synonym(e):
PCR, Taq
About This Item
Empfohlene Produkte
Haltbarkeit
≤18 mo.
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
dNTPs included: no
hotstart: no
Verpackung
pkg of 250 U (KK1014)
pkg of 2500 U (BK1000)
pkg of 500 U (KK1015)
pkg of 5000 U (BK1002)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
PCR: suitable
Aufnahme
purified DNA
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
- Hochdurchsatz-PCR
- Amplifikation von DNA-Templates mit niedriger Kopienzahl
- Multiplex-PCR
- Spezifische Amplifikation komplexer Templates
- RT-PCR
- zufällig vervielfältigte polymorphe DNA-Polymerase-Kettenreaktion (RAPD-PCR)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute
- Die neuartige Pufferformulierung erleichtert spezifisches Primer-Glühen, was zu einer höheren Ausbeute an spezifischem Produkt führt.
Einige Anmerkungen:
- KAPA-Taq-DNA-Polymerase kann jede kommerzielle Taq-DNA-Polymerase in einem bestehenden Protokoll ersetzen.
- Die endgültige MgCl2-Konzentration muss möglicherweise optimiert werden, um Unterschiede in der Pufferformulierung zu berücksichtigen.
- KAPA-Taq-Puffer enthalten MgCl2 in einer Endkonzentration von 1,5 mM. Puffer A wird als erster Ansatz und für Anwendungen, die hohe Erträge erfordern, empfohlen. Puffer B wird für Anwendungen empfohlen, bei denen eine hohe Sensitivität erforderlich ist (wenn z. B. das Template begrenzt ist). Beide Puffer können ausgewertet werden, um den für eine bestimmte Anwendung am besten geeigneten Puffer zu bestimmen.
- Das KAPA-Taq-PCR-System eignet sich für die Amplifikation von Fragmenten von bis zu 3,5 kb aus genomischer DNA oder von 5 kb aus weniger komplexen Targets.
Qualität
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- KAPA Taq Standard or HotStart® DNA Polymerase 5 U/μL
- 10X KAPA Taq Buffer A
- 10X KAPA Taq Buffer B
- MgCl2 25 mM
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.