Wichtige Dokumente
RPROTKSOL-RO
Roche
Proteinase K, rekombinant, PCR-tauglich
Solution from Pichia pastoris
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in Pichia pastoris
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous solution (18 ± mg/mL; pH 7.5)
Spezifische Aktivität
~2.5 units/mg protein
Verpackung
pkg of 1.25 mL (03115887001)
pkg of 25 mL (03115844001)
pkg of 5 mL (03115828001)
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
6.5 and 9.5
pH-Bereich
4.0-12.5
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ca. 2,5 E/mg (Chromozym-Assay); ≥30 E/mg Hämoglobin-Assay. Spezifische Werte für die aktuelle Charge sind im Analysenzertifikat angegeben.
Anwendung
- Diese Proteinase K in PCR-Qualität ist äußerst wirksam bei nativen Proteinen und kann daher zur schnellen Inaktivierung von endogenen Nukleasen wie RNasen und DNasen verwendet werden. Diese Eigenschaft macht Proteinase K besonders geeignet für die Isolation nativer RNA und DNA aus Geweben oder Zelllinien.
- Das Enzym fördert die Zelllyse durch Aktivierung eines bakteriellen, autolytischen Faktors.
- Proteinase K wird auch für die Analyse von Membranstrukturen verwendet, indem Proteine und Glykoproteine auf Zelloberflächen modifiziert werden.
- Das Enzym eignet sich besonders gut zur Isolierung von Nukleinsäuren für Amplifikationsreaktionen.
- Proteinase K kann zur Entfernung von Zelltrümmern bei der Vorbereitung von Kolonie-Lifts und zur Behandlung von Gewebeschnitten verwendet werden, um eine effiziente Sondeninfiltration während der In-situ-Hybridisierung sicherzustellen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Proteinase K spaltet Proteine zwischen den Aminosäuren X und Y (X-↓-Y), wobei X = eine aliphatische, aromatische oder hydrophobe Aminosäure und Y = eine beliebige Aminosäure ist. Das Enzym ist bei nativen Proteinen äußerst wirksam und kann daher zur schnellen Inaktivierung endogener Nukleasen wie RNasen und DNasen eingesetzt werden.
- Auswahl eines effizienten Hilfsmittels zur Herstellung von Templates. Inaktivieren von DNasen und RNasen der meisten Spezies.
- Vertrauen Sie auf eine gleichbleibende Qualität und Leistung. Strenge Qualitätstests stellen eine optimale Stabilität und hohe Leistung von Charge zu Charge sicher.
- Bereiten Sie Proben über ein breites Zustandsspektrum vor. Das robuste Enzym ist über einen weiten pH-Bereich stabil und eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen.
- Profitieren Sie von einem Enzym, das frei von Verunreinigungen ist. Das Enzym wird auf die Abwesenheit von RNasen und DNasen getestet und ist praktisch frei von DNA. Es ist besonders gut geeignet für die Isolation von PCR-Templates.
Qualität
Dieses Präparat ist nach Maßgabe der aktuellen Qualitätskontrollverfahren frei von RNasen, DNasen und DNA.
Abwesenheit von Nukleasen: Jede Charge wird auf mehreren Substraten getestet, um die Abwesenheit von Endonuklease, Exonuklease, Ribonuklease und Nicking-Aktivität sicherzustellen.
DNA-Gehalt: ≤ 10 pg/mg Enzym (bestimmt durch den Schwellenwert)
Keimbelastung: ≤5 KBE/g (bestimmt durch den strengsten Test aus der Europäischen Pharmakopöe, der die Gesamtzahl der lebensfähigen aeroben Bakterien, Hefen und Pilze ermittelt)
Abwesenheit von Nukleasen: Jede Charge wird auf mehreren Substraten getestet, um die Abwesenheit von Endonuklease, Exonuklease, Ribonuklease und Nicking-Aktivität sicherzustellen.
DNA-Gehalt: ≤ 10 pg/mg Enzym (bestimmt durch den Schwellenwert)
Keimbelastung: ≤5 KBE/g (bestimmt durch den strengsten Test aus der Europäischen Pharmakopöe, der die Gesamtzahl der lebensfähigen aeroben Bakterien, Hefen und Pilze ermittelt)
Einheitendefinition
Volumenaktivität: Ca. 50 U/ml Lösung (Chromozym-Assay); ca. 600 U/ml Lösung (Hämoglobin-Assay). Eine Einheit ist die Enzymaktivität, die bei +25 °C in 1 Minute 18 mmol Chromozym TRY (entspricht 600 U/ml mit dem Hämoglobin-Assay) spaltet. Spezifische Werte für die vorliegende Charge sind im Analysenzertifikat zu finden.
Angaben zur Herstellung
Aktivator: Zur Stimulierung der Proteinase-K-Aktivität können Denaturierungsmittel (SDS und Harnstoff) zugesetzt werden. SDS in einer Endkonzentration von 2 % zum Beispiel kann die Aktivität von Proteinase K erheblich steigern. Die Optimierung durch den Einsatz von Denaturierungsmitteln kann die Proteinase-Aktivität bis auf das Siebenfache steigern.
Arbeitslösung: Vorgeschlagene Puffer:
Der geeigneteste Puffer für Proteinase K ist abhängig von der Anwendung. Die Richtlinien für pH-Wert und Temperatur in der Parameterdatei sind stets zu beachten. In der Regel ist Proteinase K stabil und sehr aktiv in Puffern, die denaturierende Reagenzien, wie zum Beispiel Harnstoff, Natriumdodecylsulfat (SDS) und Guanidinium-Salze enthalten.
Inhibitoren: Das Enzym wird durch Pefabloc® SC inaktiviert. Es wird jedoch weder durch Metallionen, Chelatbildner (z.B. EDTA), Sulfhydrylreagenzien noch durch Trypsin- oder Chymotrypsin-Inhibitoren inaktiviert.
Arbeitslösung: Vorgeschlagene Puffer:
Der geeigneteste Puffer für Proteinase K ist abhängig von der Anwendung. Die Richtlinien für pH-Wert und Temperatur in der Parameterdatei sind stets zu beachten. In der Regel ist Proteinase K stabil und sehr aktiv in Puffern, die denaturierende Reagenzien, wie zum Beispiel Harnstoff, Natriumdodecylsulfat (SDS) und Guanidinium-Salze enthalten.
Inhibitoren: Das Enzym wird durch Pefabloc® SC inaktiviert. Es wird jedoch weder durch Metallionen, Chelatbildner (z.B. EDTA), Sulfhydrylreagenzien noch durch Trypsin- oder Chymotrypsin-Inhibitoren inaktiviert.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Zur schnellen Inaktivierung von RNasen und DNasen.
Das Enzym kann das Protein in freie Aminosäuren reduzieren, wenn es für lange Inkubationszeiten in großem Überschuss vorhanden ist.
Das Enzym kann das Protein in freie Aminosäuren reduzieren, wenn es für lange Inkubationszeiten in großem Überschuss vorhanden ist.
Rechtliche Hinweise
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Signalwort
Danger
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sungjae Hwang et al.
Cancer, 119(24), 4249-4258 (2013-10-12)
Epigenetic reprogramming of the methylome has been implicated in all stages of cancer evolution. It is now well accepted that cancer cells exploit epigenetic reprogramming, a mechanism that regulates stem/progenitor cell renewal and differentiation, to promote cancer initiation and progression.
Gerard Honig et al.
Journal of biomedical science, 17, 82-82 (2010-10-19)
Multicellular organisms are characterized by a remarkable diversity of morphologically distinct and functionally specialized cell types. Transgenic techniques for the manipulation of gene expression in specific cellular populations are highly useful for elucidating the development and function of these cellular
Shari Carmon et al.
Development (Cambridge, England), 148(24) (2021-12-18)
Morphogen gradients are known to subdivide a naive cell field into distinct zones of gene expression. Here, we examine whether morphogens can also induce a graded response within such domains. To this end, we explore the role of the Dorsal
Jian Zhang et al.
BMC developmental biology, 8, 115-115 (2008-12-18)
RNA-binding motif protein 19 (RBM19, NCBI Accession # NP_083038) is a conserved nucleolar protein containing 6 conserved RNA recognition motifs. Its biochemical function is to process rRNA for ribosome biogenesis, and it has been shown to play a role in
Caroline Meyer Olesen et al.
Microorganisms, 9(7) (2021-08-08)
Investigation of changes in the skin microbiome following treatment of atopic dermatitis (AD) with dupilumab may provide valuable insights into the skin microbiome as a therapeutic target. The aim of this study is to assess changes in the AD skin
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
3115844001 | 4061838251312 |
3115828001 | 4061838251305 |
3115887001 | 4061838251299 |