Merck
11336045001
Roche
DNA-Molekulargewichtsmarker VIII
pkg of 50 μg (in 200 μl), solution
Synonym(e):
DNA-Marker
About This Item
UNSPSC-Code:
41105335
Form
solution
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 50 μg (in 200 μl)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
250 μg/mL
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: miscible
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
DNA-Molekulargewichtsmarker VIII enthält ein Gemisch aus 17 DNA-Fragmenten.
Das Produkt ist auch als digoxigeninmarkierter DNA-Molekulargewichtsmarker VIII erhältlich.
Größenbereich: 19 bis 1114 bp
Anwendung
DNA-Molekulargewichtsmarker VIII wird zur Größenbestimmung von DNA in Agarosegelen verwendet mittels:
  • Restriktionsverdau
  • PCR
  • RT-PCR
Hinweis: Dieser Marker wird zur Größenbestimmung von DNA-Fragmenten zwischen 19 und 1.114 bp verwendet.
Dieser Marker ist auch in DIG-markierter Form erhältlich (DNA-Molekulargewichtsmarker VIII, DIG-markiert).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Durch die Spaltung von pUCBM21-DNA mit HpaII sowie pUCBM21-DNA mit DraI und HindIII hergestelltes Fragmentgemisch.
Inhalt
Gebrauchsfertige Lösung, 250μg/mL, in TE-Puffer (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0).
Sequenz
Das Gemisch enthält 17 DNA-Fragmente mit den folgenden Basenpaarlängen (1 Basenpaar = 660 Dalton): 19, 26, 34/34, 37, 67, 110, 124, 147, 190, 242, 320, 404, 489, 501, 692, 900 und 1114 bp.
Hinweis: Fragmentlängen werden mithilfe einer Computeranalyse der DNA-Sequenz abgeleitet. Je nach Größenbereich des Markers sind die kleinsten Fragmente nur auf überladenen Gelen sichtbar.
Einheitendefinition
50 μg = 1 Einheit A260
Angaben zur Herstellung
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 2 bis 8 °C
Nach dem Auftauen sollte die Lagertemperatur zwischen 2 und 8 °C betragen.
Sonstige Hinweise
Dieser Marker wird zur Größenbestimmung von DNA-Fragmenten zwischen 19 und 1.114 bp verwendet.
Dieser Marker ist auch in DIG-markierter Form erhältlich (DNA-Molekulargewichtsmarker VIII, DIG-markiert).
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Chromosomal DNA damage in APOE ?4 carriers and noncarriers does not appear to be different.
Chua A, et al.
Environmental and Molecular Mutagenesis, 56(8), 694-708 (2015)