Wichtige Dokumente
11218603910
Roche
DNA Molecular Weight Marker III, DIG-labeled
10 μg/mL, pkg of 500 μL (10 μg/ml), solution
Synonym(e):
DNA marker
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
Hersteller/Markenname
Roche
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
10 μg/mL
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: miscible
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sequenz
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
11218603910 | 4061838699770 |