Merck
10814407001
Roche
Peroxidase (POD)
EIA grade, from horseradish
Synonym(e):
POD
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Biologische Quelle
horseradish
Qualitätsniveau
Assay
90% (HPLC)
Form
lyophilized (salt-free)
Spezifische Aktivität
~225 U/mg lyophilizate, 25 °C (Guaiacol, H2O2)
Verpackung
pkg of 100 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
10 g/L
Methode(n)
activity assay: suitable
Farbe
red to brown
Optimaler pH-Wert
6.0-6.5
Löslichkeit
water: soluble at 68 °F
Eignung
suitable for molecular biology
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
detection
life science and biopharma
Fremdaktivität
ATPase <0.00100%, none detected
AcP <0.00100%
Catalase <0.700%
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Allgemeine Beschreibung
Spender: Wasserstoffperoxid-Oxidoreduktase
Peroxidase kann über ihre Aminogruppen oder über die Kohlenhydratgruppe an andere Proteine gekoppelt werden. Die rekonstituierte Lösung kann direkt für die Konjugation ohne vorherige Dialyse verwendet werden.
Anwendung
Peroxidase (POD) wurde im Sperminoxidase-Enzymaktivitätstest verwendet.
Sequenz
Blockierende Substanzen
Die Präparate enthalten keine Substanzen, die die Aminogruppen blockieren, aber im Gegensatz zu anderen Enzymen hat POD nur 2 bis 3 freie Aminogruppen, die nicht zugänglich sind; auch durch erweiterte Dialyse der POD ändert sich die Anzahl der NH2-Gruppen/mol nicht.
POD
POD enthält 1 Protohäm-IX-Molekül als prosthetische Gruppe und 2 Ca2+-Moleküle.
POD liegt in > 10 Isoenzymen vor (manche Quellen schätzen ca. 40 Isoenzyme).
Kohlenhydratgehalt
12 bis 14,5 mg/100 mg Lyophilisat
Freie Aminogruppen
Freie Aminogruppen: 2 bis 3 mol/mol Enzym
Angaben zur Herstellung
Aktivator: Ammoniak, Pyridin, Imidazol, alle bei pH >7; Detergenzien
Arbeitskonzentration: Für die unmittelbare Verwendung in Kupplungsreaktionsverfahren wird ein Arbeits-Verhältnis von 2 mg POD bis 4 mg lgG (Molares Verhältnis = 2:1, POD:IgG) vorgeschlagen.
Spezifische Aktivität: ca. 225 U/mg Lyophilisat (+25 °C, Guajacol, H2O2) ca. 1.000 U/mg l Lyophilisat (+25°C, ABTS, H2O2, pH 5,0) ca. 3.500 U/mg Lyophilisat (+25°C, Tetramethylbenzidin, H2O2)
Aminogruppen: 2–3 mol/mol Enzym
Kohlenhydrate: 12,0–14,5 % (w/w)
Isoenzyme: ≥90 % Isoenzym C (HPLC)
Reinheit: Einzelpeak (HPLC)
Reinheit: 3,0–3,5 (A403/A275
Lagerung und Haltbarkeit
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrew C Goodwin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 720, 173-181 (2011-02-15)
Spermine oxidase (SMO), the most recently characterized polyamine metabolic enzyme, catalyzes the direct back-conversion of spermine to spermidine in an FAD-dependent reaction that also yields the byproducts hydrogen peroxide (H(2)O(2)) and 3-aminopropanal. These metabolites, particularly H(2)O(2), have been implicated in