Merck
10236276001
Roche
DAPI
4′,6-Diamidine-2′-phenylindole dihydrochloride
Synonym(e):
4′,6-Diamidin-2-phenylindol -dihydrochlorid, 2-(4-Amidinophenyl)-6-indolcarbamidin -dihydrochlorid, DAPI -dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15N5 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.25
Beilstein:
4894417
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116100
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
>90%
Form
powder
Verpackung
pkg of 10 mg
Hersteller/Markenname
Roche
λmax
340 nm in aq. suspension
Fluoreszenz
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
InChIKey
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
DAPI ist ein Fluoreszenzfarbstoff, der selektiv an doppelsträngige DNA bindet und stark fluoreszierende DNA-DAPI-Komplexe mit hoher Spezifität bildet. Es wird häufig zum Nachweis von Mykoplasma in Zellkulturen mittels Fluoreszenzmikroskopie eingesetzt.
DAPI ist um ein Vielfaches empfindlicher als Ethidiumbromid zur DNA-Färbung in Agarosegelen. Es kann für sogenanntes Photo-Footprinting von DNA verwendet werden, zum Nachweis gebundener Sonden in Blotting-Anwendungen durch gezielte Visualisierung des doppelsträngigen Komplexes, als auch um Änderungen in der DNA zu untersuchen und um den DNA-Gehalt während der Apoptose mittels Durchflusszytometrie zu bestimmen. DAPI-Färbung ist eine sensitive und spezifische Nachweismethode für Mykoplasmen.
DAPI ist um ein Vielfaches sensitiver als Ethidiumbromid für die Färbung von DNA in Agarosegelen.
Biochem./physiol. Wirkung
Cell permeable fluorescent minor groove-binding probe for DNA. Binds to the minor groove of double-stranded DNA (preferentially to AT rich DNA), forming a stable complex which fluoresces approximately 20 times greater than DAPI alone.
Qualität
Reinheit: >90 % (von N)
Prinzip
Der Fluoreszenzfarbstoff DAPI bindet selektiv an DNA und bildet stark fluoreszierende DNA-DAPI-Komplexe mit hoher Spezifität. Wenn DAPI einmal zu Gewebekulturzellen hinzugefügt wurde, wird es schnell in die zelluläre DNA aufgenommen und ergibt hochfluoreszierende Zellkerne und keine erkennbare zytoplasmatische Fluoreszenz. Wenn die Zellen mit Mykoplasmen kontaminiert sind, werden charakteristische einzelne Fluoreszenz-Herde deutlich über dem Zytoplasma und manchmal in intrazellulären Räumen erkennbar.
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Löslichkeit: 25 mg/mL in Wasser
Herstellung der Stammlösung
In bidestilliertem Wasser lösen, auf eine Endkonzentration von 1–5 mg/mL.
Hinweis: Keine Puffer verwenden.
Herstellung der Arbeitslösung
Die Stammlösung mit Methanol auf eine Endkonzentration von 1 μg/mL verdünnen. Die Arbeitslösung ist bei 2–8 °C etwa 6 Monate lang haltbar.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Stammlösung (1–5 mg/mL) bei -15 bis -25 °C für die Dauer von 12 Monaten.
Arbeitslösung (1μg/mL) bei 2–8 °C für etwa 6 Monate.
Rekonstituierung
In 2–10 mL bidestilliertem Wasser; 1–5 mg/mL Endkonzentration.
Hinweis: In Aliquote aufteilen und bei -15 bis -25 °C lagern.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H Zou et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 17(2), 152-160 (2013-02-05)
Intense nanosecond pulsed electric fields (nsPEFs) have been known to promote apoptosis without physically changing membrane structure or damaging morphology of tumor cells. To determine the contribution of centrosome to the progression of apoptosis by nsPEFs, HeLa cells were exposed
Itsuko Nihonmatsu et al.
Biology open, 9(1) (2019-12-26)
Late-phase long-term potentiation (L-LTP) in hippocampus, thought to be the cellular basis of long-term memory, requires new protein synthesis. Neural activity enhances local protein synthesis in dendrites, which in turn mediates long-lasting synaptic plasticity. Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase IIα (CaMKIIα) is
Nicholas D Condon et al.
Bio-protocol, 10(2), e3494-e3494 (2020-01-20)
Cell surface protrusions include F-actin rich, wave-like ruffles that are erected transiently in response to stimuli and during cell migration. Macrophages are innate immune cells that ruffle constitutively and more dramatically in cells activated by pathogens. Dorsal ruffles and their
Clara Dobler et al.
Cells, 9(9) (2020-09-05)
DNA damage response inhibitors (DDRi) may selectively enhance the inactivation of tumor cells in combination with ionizing radiation (IR). The induction of senescence may be the key mechanism of tumor cell inactivation in this combinatorial treatment. In the current study
Sabyasachi Sen et al.
Human gene therapy, 21(10), 1327-1334 (2010-05-26)
The regenerative potential of bone marrow-derived endothelial progenitor cells (EPCs) has been adapted for the treatment of myocardial and limb ischemia via ex vivo expansion. We sought to enhance EPC function by the efficient genetic modification of EPCs in a