Merck
ZLXL52120
Milli-Q
Milli-Q®-HX-7120-Wasseraufbereitungssystem, 230 V, 50/60 Hz
Centralized pure water solution for up to 2400 L/day Type 2 water
Synonym(e):
Milli-Q® HX 7120 Water Purification System 230V 50/60 Hz
About This Item
UNSPSC-Code:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JB.11
Aufnahme AC/DC
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® HX
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
120 L/hr make-up flow rate
2400 L/day max. usage
94 kg operating weight (208 lb)
Widerstandsfähigkeit
>5 MΩ-cm, 25°C
H × B × T
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<30 ppb (Product Water)
Aufnahme
feed water nature potable tap water
Abgabe
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
<0.2 μS/cm at 25 °C
Allgemeine Beschreibung
  • Milli-Q®-HX-7000-Systeme wurden entwickelt, um eine hohe und gleichbleibende Reinwasserqualität für reguläre Laboranwendungen und für die Instrumentenspeisung bereitzustellen.
  • Das Milli-Q®-HX-7120-System mit hohem Durchfluss ist dazu konzipiert, bis zu 2400 l/Tag Reinwasser vom Typ 2 aus trinkbarem Leitungsspeisewasser zu erzeugen, wodurch es sich ideal für große Labore oder Laborgebäude eignet.
  • Zuerst wird Leitungswasser mit einer Progard® Vorbehandlungskartusche behandelt, um Partikel, Kolloide, freies Chlor und Härte wirksam zu entfernen. Eine hochentwickelte Umkehrosmose(RO)-Aufreinigung entfernt anschließend 95–99 % der Ionen und 99 % aller gelösten organischen Stoffe (> 200 Da), Mikroorganismen und Partikel. Die patentierte E.R.A.®-Technologie (Evolutive Reject Adjustment) beurteilt die Wasserqualität automatisch, um einen konstanten Durchfluss zu erzeugen und die Wasserrückgewinnung zu optimieren (von 45 % bis 75 %). Das Elix®-Elektrodeionisationsmodul (EDI-Modul) entfernt weitere Ionen, um eine Resistivität von typischerweise > 5 MΩ.cm (bei 25 °C) zu erreichen.
  • Verarbeitetes Reinwasser wird anschließend mit einer bakteriziden UV-Lampe bestrahlt, bevor es in den Lagertank oder das SDS 500 Lager-, Schutz- und Verteilungssystem eintritt. Das SDS 500 Reservoir erhält eine gleichbleibende Reinheit des gespeicherten Wassers. Sein Belüftungsfilter bietet wirksamen Schutz vor Luftschadstoffen und das automatische Desinfektionsmodul (ASM) verhindert das Bakterienwachstum und die Biofilmbildung.
  • Milli-Q®-HX-7120-Produktwasser kann anschließend von einer Verteilerpumpe zum Speisen von Instrumenten oder in einen Verteilerkreislauf geschickt werden. Diese können in ein zentralisiertes System integriert werden, um die vollständige Kontrolle über alle Parameter im System sowie im externen Reinwasserverteilerkreislauf zu ermöglichen.
  • Der große interaktive Touchscreen stellt eine überlegene Kommunikationsschnittstelle dar, die wichtige Daten (Wasserproduktionsstatus, Speicherfüllstand, Abgabestatus), Bestand an Verbrauchsmaterialien, Warnstatus und praktische Assistenten zum Anleiten von Anwendern bei Wartungsarbeiten anzeigt.
  • Diese zentralen Systeme sind in unsere einzigartige Online-Überwachungs- und -Servicefunktion MyMilli-Q® Remote Care integriert, die eine Erweiterung der Milli-Q®-Services darstellt. Dieser digitale Service lässt Sie Ihr System sicher und aus der Ferne verwalten, um die optimale Produktivität Ihres Labors zu fördern.
Anwendung
  • Elix®-Produktwasser vom Typ 2 aus dem Milli-Q®-HX-7120-System eignet sich für die Herstellung mikrobiologischer Medien, die Pufferherstellung und die Herstellung von chemischen und biochemischen Reagenzien.
  • Es kann zum Speisen von Ausrüstung wie Bewitterungs- und Stabilitätsprüfkammern, Laborglas-Reinigungsautomaten, Autoklaven und Wasserstoffgeneratoren eingesetzt werden. Es kann auch ein ultrareines Milli-Q®(Typ 1)-System speisen.
  • Da Reinwasser in Analysequalität für ein breites Spektrum von Laboranwendungen erforderlich ist, eignen sich Milli-Q®-HX-7000-Systeme perfekt für alle Labore, darunter in der pharmazeutischen, klinischen, chemischen, metallurgischen, kosmetischen und biotechnologischen Industrie sowie in der Lebensmittel-, Getränke- und Elektronikindustrie.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Progard®-Vorbehandlungspacks entfernen Partikel (0,5-μm-Filter), freies Chlor und Kolloide wirksam aus Leitungswasser.
  • Hochentwickelte RO- und E.R.A.®-Technologien optimieren die Wasserrückgewinnung, um einen gleichbleibenden Durchfluss zu erhalten und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Anwender sparen Wasser, Zeit und Geld.
  • Das Elix®-EDI-Modul gewährleistet eine gleichbleibende Qualität von Reinwasser und geringe Betriebskosten.
  • UV-Lampen und Endfiltration bieten eine vollständige Bakterienkontrolle.
Komponenten
  • Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Bestellnummer und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
  • Diese Bestellnummer enthält keine Verbrauchsmaterialien, Zubehör und andere Produkte und/oder Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können.
  • Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
Wirkungsweise: Filtration und UV
Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
Gebrauchsanweisung: Dieses Produkt liefert Wasser, das durch 0,22-μm-Membranen in Sterilisationsqualität gefiltert und einer bakteriziden UV-Lampe ausgesetzt wurde. Bitte lesen Sie den Abschnitt „System“ im Systemgerätehandbuch (auf dem USB-Stick der Konfigurationsversion für Nordamerika verfügbar).
Lagerungshinweis: An einem trockenen Ort aufbewahren
Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.
Rechtliche Hinweise
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany