Merck
ZR0L51060
Milli-Q
Milli-Q®-HR-High-Flow-RO-Wasseraufbereitungssystem
Central water purification system up to 1200 L/dayType 3 water. For low chlorine feed water.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104204
NACRES:
JA.13
Aufnahme AC/DC
100 - 230 V (For region specific voltage information, see footnote below)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® HR
Leistungsmerkmale
Ionic rejection by RO: 95 - 99%
Organic rejection by RO: ≥ 99% for MW ≥ 200
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
1200 L/day max. usage
60 L/hr flow rate
60 L/hr make-up flow rate
91 kg operating weight (201 lb)
H × B × T
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
Aufnahme
potable tap water
Abgabe
product water quality: type 3 water (RO water)
Leitfähigkeit
(95% ionic rejection (99% particulates rejection))
Allgemeine Beschreibung
Das Milli-Q® HR 7000 System ist eine Standardwasseraufbereitungslösung mit hohem Durchsatz, welche die Anforderungen an Umkehrosmosereinwasser (RO, Typ 3) verlässlich erfüllen kann – für ein einzelnes Labor oder eine komplette Forschungseinrichtung. Das System kann bis zu 3.000 l/h Wasser in Laborqualität aus trinkbarem Speisewasser herstellen. Diese Systeme können in ein zentralisiertes System integriert werden, um die vollständige Kontrolle über alle Parameter in dem System sowie in dem externen Reinwasserverteilerkreislauf zu ermöglichen.
Diese zentralen Systeme sind in unsere einzigartige MyMilli-Q Remote Care Online-Monitoring- und Servicefunktion integriert, die eine Erweiterung der Milli-Q® Services darstellt. Dieser digitale Service lässt Sie Ihr System sicher und aus der Ferne verwalten, um die optimale Produktivität des Labors zu fördern.
Anwendung
Das RO/Typ-3-Wasser, das von Milli-Q® HR 7000 Systemen hergestellt wird, eignet sich ideal für all Ihre Laborreinwasseranforderungen wie Spülen von Glasware, Wärme- oder Ultraschallbäder und grundlegende Reagensherstellung.
Es kann Instrumente, einschließlich Spülmaschinen, Autoklaven, Feuchtigkeits- und Klimakammern, Eismaschinen, speisen.
Es kann auch Milli-Q® Reinstwasseraufbereitungssysteme speisen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verbessert die Nachhaltigkeit und reduziert die laufenden Kosten, wodurch Ihre Einrichtung produktiver, umweltfreundlicher und wirtschaftlicher wird.
  • Überragendes ergonomisches Design für eine schnelle und einfache Wartung.
  • Progard® Vorbehandlungskartuschen entfernen Partikel, freies Chlor und Kolloide.
  • Ein interaktiver Touchscreen mit nützlichen Assistenten für einfache Bedienung und Wartung.
  • Moderne Datenverwaltungsfunktionen für besseren Zugang und Datennachverfolgbarkeit.
  • Milli-Q® Connect Fernüberwachung- und -servicefunktionen.
  • Mit patentierter E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment) Technologie ausgestattet, um Wasser, Zeit und Geld zu sparen. Bewertet die Speisewasserqualität automatisch, um einen gleichbleibenden Durchfluss zu erzeugen und die Wasserrückgewinnung zu optimieren (45 bis 75 %).
  • Mit SDS 500 Lager-, Schutz- und Verteilersystem kompatibel, für hohe Speicher- und Verteilerdurchflussmöglichkeiten.
Komponenten
  • Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer und kann sich jederzeit ohne Vorwarnung ändern.
  • Diese Katalognummer enthält keine Verbrauchsmaterialien, Zubehör und andere Produkte und/oder Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können.
  • Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
Fußnote
  • 230 V systems are required for Europe, Africa and Middle East regions, and certain LATAM and APAC countries
  • 120 V systems are required for North America, Taiwan, and certain LATAM countries
  • 110 V systems are required for Japan
Rechtliche Hinweise
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany