YY2214257
Handknauf
Accessories for filter holders for sample preparation.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
brass
glass filled polypropylene
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with ZHE Hazardous Waste Filtration System
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Filterhalter aus Edelstahl sind für die Reinigung oder Sterilisation von Flüssigkeiten oder Gasen mittels Druckfiltration konzipiert. PTFE-beschichtete Stützsiebe ermöglichen das Autoklavieren mit eingesetzten Membranen.
YY3009000 Filterhalter, 90 mm, Edelstahl
Ersatzteile
XX2504705 Schlauchadapter, 1/4“ NPTM an 3/8“ I.D.
XX4204708 Entlüftungs-/Sicherheitsventil
YY3009053 O-Ringe, 90 mm Filtergehäuse, PTFE
YY3009054 Stützsieb, PTFE-beschichtet
YY2209058 Underdrain-Träger, 90 mm
YY2209059 Stützbeine
YY3009000 Filterhalter, 90 mm, Edelstahl
Ersatzteile
XX2504705 Schlauchadapter, 1/4“ NPTM an 3/8“ I.D.
XX4204708 Entlüftungs-/Sicherheitsventil
YY3009053 O-Ringe, 90 mm Filtergehäuse, PTFE
YY3009054 Stützsieb, PTFE-beschichtet
YY2209058 Underdrain-Träger, 90 mm
YY2209059 Stützbeine
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.