Wichtige Dokumente
XX67025RK
Millipore
Ersatzteile-Kit für Filterjet-Lösungsmittelspender
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
stainless steel nozzle (all)
Qualitätsniveau
Parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
ID
6.3 mm (0.25 in.)
Länge
3.05 m
305 cm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Tragen Sie einen konzentrierten Strahl der ultragereinigten Spülflüssigkeitslösung auf die zu waschenden Oberflächen auf. Dazu bringen Sie den FilterJet-Spender an einem Abgabegefäß an, um sicherzustellen, dass das Lösungsmittel oder die jeweilige Flüssigkeit unmittelbar vor der Abgabe gefiltert wird.
Anwendungen: Lösungsmittelfiltration vor der Kontaminationsanalyse, Spülen von spangebend bearbeiteten Teilen und Sammelbehältern
XX6702500 FilterJet Lösungsmittelspender
Ersatzteile
XX6702501 Griff- und Ventilbaugruppe
XX6702502 Ventildichtungen, PTFE
XX6702506 Hochdruckschlauch mit 1/4“ NPT-Adaptern, PE
XX6702507 Schlauchadapter, 1/4/ NPTM zu 1/4“ Schlauch
XX6702508 Schlauch, 6 mm AD x 3 m, Polypropylen
XX6702RK Ersatzteile-Kit für FilterJet Lösungsmittelspender
XX4002500 Gasleitungsfilterhalter, 25 mm, Edelstahl
XX40025RK Ersatzteile-Kit für Filterhalter
Zubehör
XX6700P05 Spenderdruckbehälter, 5 l
YY1301015 Manometer, 0 - 7 bar
YY2029348 Kugelventil, 1/4“ NPTF, Edelstahl
XX6700030 Schnellverschlussnippel und -kupplung 1/4“ NPTM
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Komponenten
enthält (1) Edelstahlstrahldüse, (1) Fächerspraydüse, (1) Kegelspraydüse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This article provides white paper on User Guide Filterjet™ Solvent Dispenser