Wichtige Dokumente
YY2214252
Millipore
Handradschlüssel für 142-mm-Halter
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
cadmium-plated
Qualitätsniveau
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Filterhalter aus Edelstahl sind für die Reinigung oder Sterilisation von Flüssigkeiten oder Gasen mittels Druckfiltration konzipiert. PTFE-beschichtete Stützsiebe ermöglichen das Autoklavieren mit eingesetzten Membranen.
YY3009000 Filterhalter, 90 mm, Edelstahl
Ersatzteile
XX2504705 Schlauchadapter, 1/4-Zoll-NPTM-Gewinde mit 3/8-Zoll-ID
XX4204708 Entlüftungs-/Sicherheitsventil
YY3009053 O-Ringe, 90-mm-Filtergehäuse, PTFE
YY3009054 Stützsieb, PTFE-beschichtet
YY2209058 Unterlauf-Träger, 90 mm
YY2209059 Stützbeine
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13