Wichtige Dokumente
XX1104707
Millipore
O-Ring, (5-329) für Swinnex 47-mm-Filterhalter, Silikon
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
Ersatz-O-Ring, Silikon-O-Ring
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Durchmesser
47 mm
Kompatibilität
for use with Swinnex 47
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.