XX1019000
Millipore-Glastrichter für die Vakuumfiltration
1L, 90 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Synonym(e):
Millipore Funnel, Vacuum Filtration Funnel
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
90 mm
Kolbenkapazität
1 L
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Millipore-Glaszubehörteil für die Vakuumfiltration
Glastrichter, 1 l, 90 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
Diese Zubehörteile ersetzen Teile, die in den Glasvakuum-Filtrationskits von Millipore enthalten sind, oder ermöglichen eine alternative Konfiguration.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore-Ganzglas-Filterhalterkits (90 mm).
Glastrichter, 1 l, 90 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
Diese Zubehörteile ersetzen Teile, die in den Glasvakuum-Filtrationskits von Millipore enthalten sind, oder ermöglichen eine alternative Konfiguration.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore-Ganzglas-Filterhalterkits (90 mm).