XX0628
Hydrochloric acid
c(HCL) = 6.0 mol/l (6.0 N)
Synonym(e):
HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Salzsäure -Lösung, 6N, traceable to NIST
Agentur
traceable to NIST
Qualitätsniveau
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable