WBULP-20ML
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate
Synonym(e):
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Immobilon®-ECL-UltraPlus-Western-HRP-Substrat, 20 ml,
Produktlinie
Immobilon®
Qualitätsniveau
Methode(n)
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
Vorsicht
- 10 ml Verstärkerlösung
- 10 ml Wasserstoffperoxid-Lösung