Merck
WBULP-100ML
Millipore
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate
Synonym(e):
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
UNSPSC-Code:
41105332
NACRES:
NA.32
Produktbezeichnung
Immobilon®-ECL-UltraPlus-Western-HRP-Substrat, 100 ml,
Produktlinie
Immobilon®
Qualitätsniveau
Methode(n)
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
Komponenten
  • 50 ml Verstärkerlösung
  • 50 ml Wasserstoffperoxid-Lösung
Rechtliche Hinweise
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.