Merck
VPPH201NB1
Millipore
Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.1
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Magnus 2.1 format, filtration area 0.51 m²
Synonym(e):
Viresolve® Pro Shield H
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Beschreibung
Large volume processing
Qualitätsniveau
Produktlinie
Viresolve®
Höhe
4.42 cm (1.74 in.)
Länge
34.29 cm (13.50 in.)
Gewicht
2.6 kg (5.7 lb)
Allgemeine Beschreibung
Viresolve® Pro Solution ist eine umfassende, flexible Template-Lösung zur Virusabreicherung in der Bioproduktion von mAk und rekombinanten Proteinen. Diese bewährte Lösung zur Virenbeseitigung bietet ein Höchstmaß an Rückhaltesicherheit und Produktivität über einen weiten Bereich von Zufuhrstromeigenschaften hinweg.
Viresolve-Pro-Magnus-Geräte werden typischerweise zur Filtration von Proteinchargenvolumen im mittleren bis großen Maßstab verwendet. Das Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.1 bietet eine Filtrationsfläche von 0,51 m2 und wird primär für die Verarbeitung von Pilot- bzw. kleinen Volumina verwendet.
Rechtliche Hinweise
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany