Wichtige Dokumente
UFSC200SL
Millipore
Amicon®-Rührzelle, 200 ml, Dichtungskit (3 O-Ringe und Dichtungen)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon connector (Luer; on filtrate tubing)
Tygon® tubing (for filtrate; E-3603)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Qualitätsniveau
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon®
Parameter
200 mL process volume
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
15.5 cm (6.1 in.)
Filterdurchm.
63.5 mm
Filtrationsfläche
28.7 cm2
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Dieses Amicon Rührzellenmodell bietet hohe Durchflussraten für Lösungen mit bis zu 10 % Makromolekülkonzentration. Kann eine schnelle Konzentrierung oder Salzentfernung, gefolgt von einer Konzentrierung derselben Einheit durchführen.
Prinzip
Druck
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.