Alle Fotos(2)
Key Documents
UFSC050MT
Millipore
Amicon®-Rührzelle, 50 ml, Wartungskit (Rührstabeinheit, jeweils 2 Dichtungen, Schlauchkit)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Synonym(e):
50mL Stirred Cell Kit, Amicon Maintenance Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon connector (Luer; on filtrate tubing)
Tygon® tubing (for filtrate; E-3603)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Qualitätsniveau
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon®
Parameter
50 mL process volume
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
11.7 cm (4.6 in.)
Filterdurchm.
44.5 mm
Filtrationsfläche
13.4 cm2
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Dieses Amicon Rührzellenmodell bietet hohe Durchflussraten für Lösungen mit bis zu 10 % Makromolekülkonzentration. Kann eine schnelle Konzentrierung oder Salzentfernung, gefolgt von einer Konzentrierung derselben Einheit durchführen.
Prinzip
Druck
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.