Wichtige Dokumente
TS-10X10ML-B
Millipore
BIOSCOT IVD Reagent Other Specificities & AHG
BIOSCOT Anti-IgG/C3d, Polyspecific Anti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
Synonym(e):
Anti-IgG/C3d, PolyspecificAnti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
rabbit
Qualitätsniveau
Klon
BRIC-8, polyclonal
Verpackung
pkg of 10 × 10 mL
Hersteller/Markenname
BIOSCOT
Lagerbedingungen
do not freeze
Konzentration
9-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
7.1-7.3
Isotyp
IgG
IgM
Anwendung(en)
clinical testing
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Colorant: Patent Blue Violet and Tartrazine dyes
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 24 months from date of filtration
Product formulation meets the requirements of Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Anwendung
For use in Direct and Indirect Anti - Human Globulin tests
Vialled, Labeled
Rechtliche Hinweise
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)