TANK5SP500
Lagerungs- und Verteilungssystem
single pump (220 V/240 V), Storage tank for pure (Type 2 and Type 3) water
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
220 V / 240 V, 50-60 Hz
Materialien
polyethylene tank(s)
polypropylene pipework, inner chamber and valves (IR)
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
≤40 L/min distribution flow rate
660 kg operating weight (308 lb)
H × B × T
205 cm (80.6 in.) × 79 cm (31.1 in.) × 108 cm (72.6 in.)
Kapazität
500 L
Volumen
500 L
500000 mL
Kompatibilität
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
Die Lagereinheit in Kombination mit den Wasseraufbereitungssystemen mit hohem Durchsatz Milli-Q® HX 7000 und Milli-Q® HR 7000 decken ein breites Spektrum von Installationsanforderungen ab, von einem einzelnen Labor bis zu einem ganzen Gebäude.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Modernes Tank-Design: Zylindrische Form und konischer Boden für vollständige Entleerung; optimale Polyethylentank- und IR-Polypropylen-Schlauchmaterialien für hochwertige Lagerung und Verteilung.
- Verteilerdurchfluss von bis zu 40 l/min.
- Tri-Clamp (T.C.)-Verbinder gewährleisten einen perfekten, sicheren Verschluss und einen kontinuierlichen Wasserfluss.
- Begrenzt das Risiko einer Bakterienkontamination durch Vermeiden eines Überlaufens des Abflusses.
- Gleichbleibende Geschwindigkeit im Kreislauf begrenzt die Bakterienproliferation oder Biofilmbildung.
- Erhält die Wasserqualität beim Lagern über Wochenenden oder lange Zeiträume ohne Nutzung.
- Bietet einfachen Zugriff auf Verbrauchsmaterialien und Zubehör.
- Schneller, müheloser Austausch von Verbrauchsmaterial.
- Leichte Fernkontrolle von SDS 500 Funktionen mittels Milli-Q® HX oder HR 7000 Systemen.
- Online-Echtzeitdaten erleichtern die Datenhaltung und Datenverwaltung.