Merck
SLHNM25
Millipore
Millex®-Nylon-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic, glass fiber prefilter
Synonym(e):
Millex-HN-Spritzenvorsatzfilter, Nylon-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA OTM-45
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
Volumen
100 mL
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: HPF/Nylon
Überblick über nicht-sterile Millex® HPF-Spritzenvorsatzfilter
• HPF Millex-Filter enthalten zwei verschiedene Medien: einen graduierten Glasfaser-Vorfilter (10,0 bis 0,7 µm) zur Abscheidung großer Partikel und einen 0,20- oder 0,45-µm-Membranfilter für die Feinfiltration
• Bedeutend höherer Durchsatz als Standardfilter ohne Vorfiltrationsmedien, insbesondere bei der Filtration von Lösungen mit hoher Partikelbelastung
• Für manuelle oder automatisierte Anwendung
• Polyethylengehäuse mit geringen Anteilen extrahierbarer Substanzen
In 3 Packungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummern, die mit NS enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): 1.000/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NZ enden (-------NZ): 200er Packung mit 8 Röhrchen à 25 Stück.
Anwendungen:
Arzneimittel-Freisetzungstests, automatisierte Probenvorbereitung, Klärfiltration von Lösungen mit hoher Partikelbelastung
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany