SCT053
BioTracker-SiRNO-Lebendzellfarbstoff, Stickoxid, nahinfrarot
Live cell imaging dye for cellular nitric oxide (NO) localized to mitochondria and lysosome, used as an indicator of host defense, homeostasis and developmental functions.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
Methode(n)
cell based assay: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
Stickoxid (NO) ist eine reaktive Stickstoffspezies, die von Stickoxidsynthase (NOS) produziert wird. NO ist an vielen physiologischen Prozessen beteiligt, darunter die Regulierung des Blutdrucks, die Homöostase, die Aktivierung des Immunsystems, die neurale Kommunikation und die Kontraktion von glattem Muskel und vaskulärem Gewebe. Daher sind der Nachweis und die Quantifizierung von NO für das Verständnis von Gesundheit und Krankheit von entscheidender Bedeutung.
Der Stickoxidfarbstoff BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-SiRNO ist eine nahinfrarot fluoreszierende Bildgebungssonde für Lebendzellen zum Nachweis von Stickoxid (NO). Die Sonde zielt speziell auf NO in den Mitochondrien und Lysosomen lebender Zellen ab. Die Sonde zeigt keine Kreuzreaktivität mit verschiedenen Biomolekülen und anderen reaktiven Spezies, einschließlich Ascorbinsäure (AA), Dehydroascorbinsäure (DHA), Methylglyoxal (MGO), GSH, Cys, Hcy, H2O2, ClO−, -OH, O2−, NO2− und ONOO−. Der SiRNO-Farbstoff ist in einem Bereich von 5,5 bis 8,0 pH-unempfindlich, wodurch er für den physiologischen pH-Bereich geeignet ist. Der SiRNO-Farbstoff wurde erfolgreich für den Nachweis von NO in lebenden Zellen, tierischem Gewebe und In-vivo-Experimenten verwendet.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 633 nm
Emission: 650-750 nm
Der Stickoxidfarbstoff BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-SiRNO ist eine nahinfrarot fluoreszierende Bildgebungssonde für Lebendzellen zum Nachweis von Stickoxid (NO). Die Sonde zielt speziell auf NO in den Mitochondrien und Lysosomen lebender Zellen ab. Die Sonde zeigt keine Kreuzreaktivität mit verschiedenen Biomolekülen und anderen reaktiven Spezies, einschließlich Ascorbinsäure (AA), Dehydroascorbinsäure (DHA), Methylglyoxal (MGO), GSH, Cys, Hcy, H2O2, ClO−, -OH, O2−, NO2− und ONOO−. Der SiRNO-Farbstoff ist in einem Bereich von 5,5 bis 8,0 pH-unempfindlich, wodurch er für den physiologischen pH-Bereich geeignet ist. Der SiRNO-Farbstoff wurde erfolgreich für den Nachweis von NO in lebenden Zellen, tierischem Gewebe und In-vivo-Experimenten verwendet.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 633 nm
Emission: 650-750 nm
Anwendung
Bildgebungsfarbstoff für Lebendzellen für zellulären Stickoxid (NO) lokalisiert an Mitochondrien und Lysomen, verwendet als Indikator für Wirtsabwehr, Homöostase und Entwicklungsfunktionen.
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Farbstoff für lebende Zellen
Qualität
Reinheit: ≥ 98 % bestätigt mittels HNMR, LC-MS, HPLC sowie Elementaranalyse
Molare Masse: 758,34 g/mol
Molare Masse: 758,34 g/mol
Physikalische Form
Lyophilisiert
Lagerung und Haltbarkeit
Den BioTracker-SiRNO-Stickoxid-Lebendzellfarbstoff bei -20 °C mit einem Trockenmittel und lichtgeschützt lagern.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Analytical chemistry, 89(18), 9620-9624 (2017-08-29)
Two-photon (TP) fluorescent probes are potential candidates for near-infrared (NIR) imaging which holds great promise in biological research. However, currently, most TP probes emit at wavelength <600 nm, which impedes their practical applications. In this work, we explored the TP