Wichtige Dokumente
SCC291
Sigma-Aldrich
Alpha-Synuklein-induzierte SHSY-5Y-Tet-On-Neuroblastom-Zelllinie
Human
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Produktbezeichnung
Alpha-Synuklein-induzierte SHSY-5Y-Tet-On-Neuroblastom-Zelllinie,
Biologische Quelle
human
Verpackung
pkg of >1X10⁶ vials
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Wachstumsmodus
N/A
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
≤ − 140°C
Allgemeine Beschreibung
Die induzierbare α-Synuklein-Neuroblastom-Zelllinie SHSY-5Y-Tet-ON dient sowohl als Modell für die dopaminerge neuronale Biologie als auch für die α-Synuklein-Pathologie. SHSY-5Y-Zellen können bei der Behandlung mit Retinsäure induziert werden, damit sie sich in neuronenartige Zellen differenzieren, was Untersuchungen der neuronalen Funktion und Differenzierung ermöglicht.4 SHSY-5Y-Zellen sezernieren Katecholamine und dienen daher als Modell für dopaminerge Neuronen. Die induzierbare Zelllinie SHSY-5Y-TetON-α-Synuklein enthält ein α-Synuklein-Konstrukt, das durch Behandlung mit Doxycyclin induziert werden kann und somit eine kontrollierte Überexpression von α-Synuklein vor oder nach der neuronalen Differenzierung ermöglicht.5 Das Konstrukt enthält auch einen Tet-Repressor, der in Abwesenheit eines Induktors eine unerwünschte Expression verhindert. Diese einzigartige Zelllinie ist ein hervorragendes Modell sowohl für die grundlegende zelluläre Physiologie der Parkinson-Krankheit als auch für die Entwicklung von Therapeutika.
Anwendung
Die Parkinson-Krankheit, die häufigste neurodegenerative Bewegungsstörung1, wird durch die fortschreitende Degeneration dopaminerger Neuronen verursacht. Charakteristisch für die Gehirnpathologie bei Parkinson-Patienten ist die Ansammlung fehlgefalteter Aggregate des α-Synuklein-Proteins.2 Aggregate von α-Synuklein sind auch an der Lewy-Body-Demenz und Alzheimer-Krankheit beteiligt.3 Obwohl die Untersuchung der vollständigen Pathogenese neurodegenerativer Erkrankungen wie Parkinson Tiermodelle erfordert, sind Zellmodelle, die verschiedene spezifische Aspekte der Parkinson-Krankheit widerspiegeln, von großem Wert für das Verständnis des vielfältigen Charakters neurodegenerativer Erkrankungen und nützlich für die Entwicklung gezielter Behandlungen.Die induzierbare α-Synuklein-Neuroblastom-Zelllinie SHSY-5Y-Tet-ON dient sowohl als Modell für die dopaminerge neuronale Biologie als auch für die α-Synuklein-Pathologie. SHSY-5Y-Zellen können bei der Behandlung mit Retinsäure induziert werden, damit sie sich in neuronenartige Zellen differenzieren, was Untersuchungen der neuronalen Funktion und Differenzierung ermöglicht.4 SHSY-5Y-Zellen sezernieren Katecholamine und dienen daher als Modell für dopaminerge Neuronen. Die induzierbare Zelllinie SHSY-5Y-TetON-α-Synuklein enthält ein α-Synuklein-Konstrukt, das durch Behandlung mit Doxycyclin induziert werden kann und somit eine kontrollierte Überexpression von α-Synuklein vor oder nach der neuronalen Differenzierung ermöglicht.5 Das Konstrukt enthält auch einen Tet-Repressor, der in Abwesenheit eines Induktors eine unerwünschte Expression verhindert. Diese einzigartige Zelllinie ist ein hervorragendes Modell sowohl für die grundlegende zelluläre Physiologie der Parkinson-Krankheit als auch für die Entwicklung von Therapeutika.Quelle Die induzierbare -Synuklein-Zelllinie SHSY-5Y-Tet-ON wird stabil mit einem Konstrukt transfiziert, das eine Alpha-Synuklein-cDNA-Kassette und einen CMV-Promoter unter Kontrolle des Tet-ON-Response-Elements enthält.5 Die parentale SHSY-5Y-Zelllinie wurde aus einem metastatischen Neuroblastom eines 4-jährigen Kindes gewonnen.6Literatur1. Falkenburger BH, Saridaki T, Dinter E. J Neurochem 2016;139 (Suppl 1):121-130.2. Balestrino R, Schapira AHV. Eur J Neurol 2020; 27(1):27-42.3. Twohig D, Nielsen HM. Mol Neurodegener 2019; 14(1):23. 4. Agholme L et al. J Alzheimer′s Dis 2010; 20(4):1069-1082.5. Vasquez V, Mitra J, Perry G, Rao KS, Hegde ML. J Alzheimer′s Dis 2018; 66(2):453-460.6. Biedler JL, Helson L, Spengler BA. Cancer Res 1973; 33(11):2643-2652.
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 x 10⁶ lebensfähige Zellen.• Induzierbare -Synuklin-Neuroblastomzellen SHSY-5Y-Tet-ON sind nachweislich humanen Ursprungs und negativ für eine speziesübergreifende Kontamination von Maus, Ratte, chinesischem Hamster, Goldhamster oder nicht-humanen Primaten (NHP), geprüft durch einen Contamination-Clear-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services. • Die Zellen wurden mit dem humanen Essential-CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.• Die Zellen wurden negativ auf Mykoplasmen getestet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die induzierbare α-Synuklein-Neuroblastom-Zelllinie SHSY-5Y-Tet-ON dient sowohl als Modell für die dopaminerge neuronale Biologie als auch für die α-Synuklein-Pathologie.
Lagerung und Haltbarkeit
Die Zellen sollten bis zum Gebrauch in Flüssigstickstoff aufbewahrt werden. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an licensing@emdmillipore.com.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable