Wichtige Dokumente
PX0427
Supelco
Petrolether
Reagent
Synonym(e):
Ligroine,Petroleum Spirit, Ligroine, Petroleumbenzin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
232-453-7
bp:
60-90 °C
Qualitätsniveau
Form
liquid
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
bp
60-90 °C
Übergangstemp.
flash point -7 °C
Dichte
0.73 g/cm3 at 20 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Reagent
Hinweis zur Analyse
AcidTo pass testAppearanceTo pass testBoiling range60-90°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxHeavy oils and fatsTo pass testOdorTo pass testSulfur compounds (Doctor test)Negative
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup