Wichtige Dokumente
PR0G00003
Milli-Q
Progard® 3 Pack
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Synonym(e):
Progard® Vorbehandlungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materialien
EPDM rubber
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Optimal protection of RO membrane, optimized system lifetime and performance, feed water with a silt density index up to 5.
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Progard®
Halogenhaltiger Rückstand
<1 ppm (Cl2)
Porengröße
0.5 μm pore size
Kompatibilität
for use with AFS® (2003-2012)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Vorbehandlungspack-Filtereinsatz dient zur Wasservorbehandlung und entfernt große Partikel, organische Verbindungen und freies Chlor aus Leitungswasser. Dadurch wird die Umkehrosmosemembran vor Kesselsteinbildung, organischer Verschmutzung und Chloroxidation geschützt.
Das Progard® 3 Vorbehandlungspack gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung des Systems.
Der vom System angeforderte Austausch von Verbrauchsmaterialien ist für die Aufrechterhaltung der Systemleistung innerhalb der Spezifikationen von äußerster Bedeutung.
Für den Gebrauch mit AFS® Wasseraufbereitungssystemen konzipiert.
Anwendung
Entfernt organische Substanzen, freies Chlor und Partikel aus dem Leitungswasser, für einen optimalen Schutz der RO-Membran.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Das Progard® 3 Vorbehandlungspack besteht aus Polypropylen und EPDM.
  • Mit einem Silt Density Index (SDI) von < 5, Cl2 < 1 ppm für die Speisung in Leitungswasser geeignet.
  • Das natürlich aktivierte Kohlenstoffmedium weist eine große Oberfläche und eine hohe Adsorptionskinetik auf und toleriert Speisewasser mit bis zu 1 ppm Chlor.
  • Der gewählte natürlich aktivierte Kohlenstoff wurde mit Silber imprägniert, einem erwiesenen bakteriostatischem Mittel, um die Proliferation von Bakterien zu verhindern.
  • Die Tiefenfiltermedien weisen eine hohe Kapazität und eine optimierte Retention auf, wodurch sie Speisewasser mit einem SDI von bis zu 5 tolerieren.
  • Enthält besonders ausgewähltes Polyphosphat zur Vermeidung von Kesselsteinbildung ohne Freisetzung von Ionen.
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany